Print…
Centrífugas, compactas, EBA 200 / 200 S
Fornecedor: Hettich
1802 1800
521-1930EA 2295 EUR
521-1930 521-1928
Centrífugas, compactas, EBA 200 / 200 S
Centrífugas Centrífugas de bancada
Centrífugas compactas com rotor de ângulo fixo ideais para número reduzido de amostras.
  • Ambos os modelos estão equipados com um rotor de 8 posições para tubos até 15 ml
  • Sem manutenção em relação ao controlo da frequência
  • Tamanho compacto, reduzindo o espaço ocupado na bancada
O modelo EBA 200 é ideal para dignóstico médico em ambientes clínicos. A alta velocidade do EBA 200 S permite um tempo de centrifugação mais reduzido para que plasma com pouca contagem de plaquetas possa ser obtido para análises em apenas alguns minutos.
Informações de encomenda: Ambas as centrífugas são fornecidas com rotor de ângulo fixo para todos os tubos comuns de recolha de sangue. Estão disponíveis a pedido adaptadores especiais para tubos pequenos.