Print…
Swabs for cleaning and disinfection
Fornecedor: DELTALAB
300237 300236 300234 300243
DELT300237EA 178 EUR
DELT300237 DELT300236 DELT300234 DELT300243
Swabs for cleaning and disinfection
Zaragatoas Zaragatoas para uso clínico
Swabs designed for cleaning and disinfection when tip is soaked in a disinfectant, thus reducing the risk of a direct contact.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904