Print…
VWR® Standard Line, Garrafas, de boca larga, com tampa de rosca
Fornecedor: LAB3 OWN PRODUCTION
331-0155EA 94.6 EUR
331-0155 331-0161 331-0165 331-0167
VWR® Standard Line, Garrafas, de boca larga, com tampa de rosca
Frascos Frascos de Plástico
PET, clear.
  • 34 mm neck for all bottles
  • Tamper-evident screw caps
  • Manufactured from food grade PET
For basic sample collecting. Non sterile, lightweight, round or square. All caps are HDPE.
Atenção: O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.