Print…
VWR® Standard Line, Garrafas, de boca estreita, com tampa roscada
Fornecedor: VWR
VWR®
331-0319EA 155 EUR
331-0319 331-0318 331-0317 331-0094 331-0321 331-0320 331-0298 331-0099 331-0297 331-0296 331-0098 331-0295 331-0096 331-0095
VWR® Standard Line, Garrafas, de boca estreita, com tampa roscada
Frascos Frascos de Plástico
PET, with or without PP screw caps.
  • Boca de 28 mm para todas as garrafas
  • A cor verde protege o material sensível à luz
  • Fabricadas a partir de PET de qualidade alimentar
For basic sample collecting. Non sterile, lightweight and round.
Atenção: O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.