Print…
VWR®, Frascos para amostras de água, estéreis
Fornecedor: VWR Collection
331-0256EA 259 EUR
331-0256 331-0275 331-0277 VWRI331-0256.1 VWRI331-0267.1 VWRI331-0268.1 VWRI331-0269.1 VWRI331-0270.1 VWRI331-0271.1 VWRI331-0272.1 VWRI331-0273.1 VWRI331-0274.1 VWRI331-0275.1 VWRI331-0276.1 VWRI331-0277.1
VWR®, Frascos para amostras de água, estéreis
Frascos Frascos para amostras de água
PET, virgin, food grade with PP caps.
  • Diferentes tampas coloridas para facilitar a identificação do teste
  • Tira inviolavél para garantir a integridade da amostra
  • Rastreabilidade garantida, número de lote e número de frasco individual em cada etiqueta
  • Totalmente reciclável
  • Diâmetro da tampa: 32 mm
Frascos leves e duráveis. Tampas protetoras de contaminação. Frascos doseados e não doseados disponíveis. Rectangulares para melhor armazenamento em espaço limitado.
Tampa azul: para água natural não clorada sem tiossulfato de sódio.
Tampa vermelho: para água clorada, doseados com 20 mg/L de tiossulfato de sódio.
Tampa branca: para água clorada, doseados com 120 mg/L de tiossulfato de sódio.