Agente de remoção, HistoChoice®
Fornecedor: VWR Chemicals
H103-4LEA
221
EUR
H103-4L
H103-1L
Agente de remoção, HistoChoice®
Corantes
Microscopy and staining reagents
O agente de remoção HistoChoice® é um substituto muito menos perigoso do que o xileno/tolueno.
- Dissolução da cera mais rápida
- Evaporação mais lenta do que o xileno, sem resíduo gorduroso
Compatíveis com meios de montagem orgâncios, o agente de remoção HistoChoice foi concebido para trabalhar com isopropanol em processadores automatizados.