Print…
Cloreto de sódio para amaciamento
Fornecedor: SMEG
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
980103 SALE
SMEG980103EA 47.4 EUR
SMEG980103 SMEGSALE
Cloreto de sódio para amaciamento
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413
Ponto de Fusão: 801
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599