Print…
Luvas de nitrilo, TouchNTuff® 92-500
Fornecedor: Ansell
92-500/8.5-9 92-500/7.5-8 92-500/6.5-7 92-500/9.5-10
112-0995EA 43.7 EUR
112-0995 112-0994 112-0993 112-0996
Luvas de nitrilo, TouchNTuff® 92-500
Luvas
Estas luvas de nitrilo fornecem uma resistência aos furos até quatro vezes superior à de luvas comparáveis em látex de borracha natural e uma resistência três vezes superior à de luvas semelhantes em neopreno. Apresentam também uma resistência comprovada contra salpicos de produtos químicos perigosos.
  • Não estéreis, sem pó, pontas dos dedos texturizadas
  • Formulação "Thin Nitrile Technology" para fácil colocação e aderência forte em condições humidas ou secas
  • Concebidas para máxima liberdade de movimentos e o mínimo cansaço das mãos
  • Não contém proteínas de borracha natural: reduz o risco de alergias Tipo 1
Suitable for chemical handling, light assembly tasks and applications in the electronics industry.
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (JKPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 1149-5, Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved.