Print…
VWR® Traceable® excursion trac, Termómetro com registo de dados,
Fornecedor: VWR Collection
620-2204EA 236 EUR
620-2204 620-2205 620-2206 620-2207 620-2208 620-2209 620-2210
VWR® Traceable® excursion trac, Termómetro com registo de dados,
Termómetros Termómetros Digitais
Estes termómetros com registo de dados altamente precisos foram concebidos para monitorizar temperaturas em frigoríficos, congeladores, banhos-maria, blocos de aquecimento e incubadoras.
  • Alarme de temperatura alta/baixa e memória do tempo
  • Intervalos de tempo definidos pelo utilizador de um minuto a 24 horas
  • Memoriza até 10 eventos de alarme
  • Em conformidade com as exigências atuais do CDC para armazenamento e monitorização de vacinas
  • Mantém na memória as 525 600 observações de temperatura mais recentes
  • A memória pode ser apagada após o armazenamento dos dados numa pen USB
  • Recuperação de dados sem problemas: a unidade permanece em uso durante o download e a análise de dados
  • Indicadores de estado: bateria fraca, memória cheia, transferência de dados por USB e alarme ativo
W×D×H: 70×20×107 mm
Weight: 140 g
Traceable to NIST.
Certificações: Rastreabilidade aos padrões NIST. A calibração está em conformidade com a ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
Fornecimento: fornecido com certificado de calibração Traceable® numerado individualmente.