Print…
Agitadores Vortex, ZX4 e TX4
Fornecedor: VELP SCIENTIFIC
F202A0280 F202A0270 SA202A0280
444-2002EA 210 EUR
444-2002 444-2001 VELPSA202A0280
Agitadores Vortex, ZX4 e TX4
Agitadores Agitadores Vortex
ZX4 and TX4 are digital vortex mixers with adjustable stirring speed and two operating modes, sensor or continuous, for outstanding repeatability. Their ergonomic and innovative design, along with the unit’s epoxy coated zinc alloy base, gives excellent stability on the bench and four non slip feet prevent 'walking' during use. The technopolymer structure ensures optimum chemical resistance and enhanced handling.
  • Modo sensor IV único, um sistema infravermelho deteta a presença do tubo e o vortex começa a vibrar automaticamente, o que permite reduzir as lesões por movimentos repetitivos
  • Modo de operação por sensor IV ou contínuo
  • Utilizador pode definir o tempo de operação pelo cronómetro: 0 a 999h 59min no modelo TX4
  • Velocidade de operação variavel (controlada eletronicamente)
  • O modelo TX4 possui um display LCD brilhante que mostra constantemente a informação mais importante e permite que os parâmetros de tempo e velocidade sejam facilmente definidos
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 42
Certificações: Classe de proteção IP segundo a norma DIN EN 60259: IP 42
Fornecimento: fornecido com o acessório standard para tubos. Estão disponíveis opcionalmente várias plataformas para a agitação de frascos, tubos ou placas de microtitulação.