Print…
Luvas de neopreno/policloropreno, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Fornecedor: Ansell
73-500/7.5 73-300/6 73-300/6.5 73-300/7 73-300/7.5 73-300/8 73-300/8.5 73-300/9 73-500/5.5 73-500/6 73-300/5.5 73-500/7 73-500/8 73-500/8.5 73-500/9 73-500/6.5
112-3299EA 642 EUR
112-3299 112-3196 112-3197 112-3198 112-3199 112-3292 112-3293 112-3294 112-3295 112-3296 112-3195 112-3298 112-3300 112-3301 112-3302 112-3297
Luvas de neopreno/policloropreno, TouchNTuff® 73-300 / 73-500
Luvas
Feitas de 100% policloroprene, estas luvas fornecem resistência a salpicos de uma ampla gama de produtos químicos. Sem o uso de latex de borracha natural ou aceleradores utilizados na produção, o risco de alergias de pele Tipo I ou IV é reduzido.
  • Estéril e não estéril, sem pó, acabamento suave
  • Nova formulação proporciona maior sensibilidade devido à espessura do polímero
  • Produzido em moldes de conceção ergonomica e de mão específica para melhorar o ajuste e o conforto, e para reduzir o cansaço das mãos e o stress
  • SureFit Technology elimina o 'enrolamento do punho'
  • Revestimento interno de poliuretano sintético torna mais fácil a colocação das luvas nas mãos secas e molhadas
  • Design e espessura de polímero facilitam a colocação e o conforto na sobreposição de luvas
Ideal para uso em ambientes controlados, em laboratórios médicos e de investigação, na indústria eletrónica e farmacêutica e em biotecnologia.
Length: 305 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Cream
EN 374, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Certificações: EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 1,0
Embalagem: luvas não estéreis: 20 luvas de mão esquerda e direita embaladas em compartimentos diferentes num invólcro de PE. 2 invólcros por saqueta exterior de PE, 5 saquetas por saco principal de PE; 200 pares por caixa.
Luvas estéreis: 1 par por invólcro de PE selado num envelope de PE; 10 pares por saqueta exterior de PE; 5 saquetas exteriores por saco principal de PE; 4 sacos por caixa; 200 pares por caixa.