Print…
Benchtop photometers, MD 200, Lovibond®
Fornecedor: Lovibond
2860102 2882002 2892502 2860502 2862102 2889002 2889402 2861802 2860542 2862912 2861902
LOVI2860102EA 717 EUR
LOVI2860102 LOVI2882002 LOVI2892502 LOVI2860502 LOVI2862102 LOVI2889002 LOVI2889402 LOVI2861802 LOVI2860542 LOVI2862912 LOVI2861902
Benchtop photometers, MD 200, Lovibond®
Kits para análise ambiental
O versátil e compacto fotômetro de bancada MD 200 combina filtros de interferência de alta qualidade com LEDs estáveis a longo prazo como fontes de luz em uma ótica de alta precisão. O resultado: resultados de medição precisos em todos os momentos - não importa onde você o use.
  • Uso versátil
  • Preciso e de baixa manutenção
  • Amigo do usuário
O fotômetro MD 200 pode ser usado em quase todas as áreas de análise de água. A ótica de alta precisão, que além de LEDs estáveis a longo prazo como fontes de luz, também oferece filtros de interferência de alta qualidade, garantindo resultados de medição precisos e reprodutíveis. Além disso, esses componentes tornam o fotômetro de baixa manutenção. Os aparelhos impressionam pela facilidade de uso, design ergonômico e dimensões compactas, o que torna o manuseio dos aparelhos fácil e seguro. Use comprimidos de reagente Lovibond® estáveis de longo prazo (durabilidade mínima garantida de 5 a 10 anos) ou reagentes líquidos Lovibond®.
Fornecimento: Instrumento fornecido com mala de transporte, 4 pilhas AA, frascos de vidro redondos 3x com tampas, reagentes relevantes e manual de instruções.