Print…
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Fornecedor: Avantor
7466-07EA 240.31 EUR
7466-07 7466-08 7466-06 7466-04 7466-01 7466-03 7466-10
Colunas EFS, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ C18 PolarPlus®
Cromatografia, Colunas
As colunas BAKERBOND spe™ são colunas descartáveis de PP ou de vidro pré-embaladas com absorventes de alta capacidade contidos entre duas fritas de PE de 20 µm. BAKERBOND spe™ As colunas C18 PolarPlus® são utilizadas quando a BAKERBOND spe™ C18 produz recuperações baixas de compostos muito polares (ou seja, solúveis em água).
  • Com base de sílica
  • Extração de compostos de volumes de solução de amostra que vão desde algumas centenas de µl até 1 L
  • Processamento por vácuo, pressão positiva ou centrifugação
  • Rendimento até 10 vezes mais elevado de recuperação de compostos polares do que a BAKERBOND spe™ C18
Aplicações gerais: fármacos gerais (polares, básicos e ácidos) em amostras de soro, urina e água, monitorização de drogas terapêuticas, por ex., antidepressivos e antipsicóticos, pesticidas polares ácidos em amostras de água.
Estas colunas EFS podem ser utilizadas no modo de fase reversa.