Print…
Sample container, with screw cap
Fornecedor: DELTALAB
309402 409402
216-4040EA 56.1 EUR
216-4040 DELT409402
Sample container, with screw cap
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
Graduated containers made of PP or PS, with PE caps.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904