Print…
Sample container with screw cap
Fornecedor: DELTALAB
409511 409711 409702 409726 409701 409726.G
216-4051EA 198 EUR
216-4051 216-4052 216-4100 DELT409726 DELT409701 DELT409726.G
Sample container with screw cap
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
  • With or without label
  • Blue containers are ideal for photosensitive samples
  • Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904