Print…
Luvas resistentes ao corte, HyFlex® 70-205
Fornecedor: Ansell
70-205/7 70-205/8 70-205/9 70-205/10
112-3553EA 8.9 EUR
112-3553 112-3554 112-3555 112-3552
Luvas resistentes ao corte, HyFlex® 70-205
Luvas
Luvas tricotadas concebidas para oferecer resistência mecânica superior em aplicações de manuseamento e de produção. O reforço Kevlar® proporciona uma resistência ao corte muito elevada, oferece maior conforto e destreza.
  • Revestimento Neptune®: as fibras das luvas repelem líquidos, evitando danos aos fios Kevlar® e prolongando a vida útil das luvas
  • Costura reforçada do polegar aumenta a resistência à abrasão
  • As luvas são totalmente laváveis e podem ser reutilizadas muitas vezes
Ideal para aplicações envolvendo metal e vidro.
Certificações: EN 388:2016 (134XB), EN 407 (X1XXXX); Cat. III