Print…
Scoops
Fornecedor: LAMAPLAST
64 65 63 62
LAMA64EA 5.6 EUR
LAMA64 LAMA65 LAMA63 LAMA62
Scoops
Conchas
These scoops are made of high density PE. Ideal for use in food applications.
  • For withdrawal of solid and granulates samples
  • Rounded bottom
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable