Print…
VWR® DO-220/DO-220 M, Medidor de oxigénio, portátil, com sonda óptica
Fornecedor: VWR Collection
664-0168EA 539 EUR
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, Medidor de oxigénio, portátil, com sonda óptica
Medidores electroquímicos Oxímetros
Medidor portátil e compacto que mede o oxigénio dissolvido e temperatura usando um sensor óptico inteligente. Os valores são transmitidos de e para o sensor em formato RS485 digital modificado. Ideal para medições em campo.
  • Caixa impermeável IP 67, ecrã segmentado mostra os valores de temperatura e OD em simultâneo
  • Memória passível de revisão para 50/250 conjuntos de dados
  • Coeficientes da tampa do sensor podem ser introduzidos manualmente no instrumento pelo utilizador. Mudança da tampa do sensor após 12-16 meses
  • Bateria com duração de 100 horas
  • Reconhecimento de desvio do elétrodo; bloqueio automático e retenção das leituras no display
Funções adicionais do CO 310 M:
- Maior capacidade de memória (250 conjuntos de dados)
- Porta USB à prova de água para transferência de dados para o PC (sem necessidade de software)
- Relógio em tempo real para os dados armazenados
- Lembrete de recalibração (selecionável de 0 a 60 dias)
Garantia: 3 anos para os instrumentos, 6 meses para elétrodos/sondas/cabos.
Fornecimento: fornecido numa mala de transporte com sensor OD óptico incluido. Cabo de 1 m ou 4 m.