Print…
Sapatos de segurança, de enfiar, Air Cushion, 2370
Fornecedor: Abeba
2370/35 2370/36 2370/37 2370/38 2370/39 2370/40 2370/41 2370/42 2370/43 2370/44 2370/45 2370/46 2370/47
114-0522EA 73.2 EUR
114-0522 114-0523 114-0524 114-0525 114-0526 114-0527 114-0528 114-0529 114-0530 114-0531 114-0532 114-0533 114-0534
Sapatos de segurança, de enfiar, Air Cushion, 2370
Sapatos e botas
Calçado ocupacional antiestático em microfibra superior e sola em PU resistente aos hidrocarbonetos.
  • Sola em PU almofadada e antiderrapante
  • Palmilha integrada
  • Tratamento Sanitized® reduz o odor e o crescimento bacteriano
  • Lavável a 60 ºC
Adequado para cozinhas.
Cor: Branco.
Certificações: HACCP; EN 20347:2012; O1, SRA.