Print…
Membranas para "blotting", Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Fornecedor: Cytiva
10600058 10600021 10600057 10600101 10600122
10600058.EA 323 EUR
10600058. 10600021. 10600057. 10600101. 10600122.
Membranas para "blotting", Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF
Membranas de transferência
A Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF é uma membrana hidrofóbica com poros de 0,2 μm e com grande resistência física. Proporciona vantagens importantes na manipulação em comparação com membranas não reforçadas em nitrocelulose e faz com que a membrana seja particularmente adequada para transferências repetidas. O tamanho dos poros da membrana minimiza o 'blow-through' e aumenta a afinidade para proteínas numa ampla gama de pesos moleculares. Ideais para uso com métodos de deteção colorimétricos e de quimiluminescência standard para proteínas
  • Grande retenção de proteínas, mesmo após uma lavagem intensa
  • Grande capacidade de ligação das proteínas (mais de 200 μg/cm²) para uma fácil deteção do sinal
  • Captura ótima de proteínas durante a transferência minimíza a perda de amostra
  • Tamanho dos poros de 0,2 μm para uma grande área de superfície, resultando numa melhor ligação das proteínas de baixo peso molecular
  • Disponíveis pré-cortadas nos tamanhos mais comuns
Para maior comodidade, estão também disponíveis sanduíches Western Blot (10 sanduíches/kit). Cada sanduíche é composta por uma membrana pré-cortada Amersham™ Hybond™ 0.2 PVDF com 2 folhas de papel de filtro 3MM Chr.