Print…
VWR® SMART skai, Cadeiras
Fornecedor: VWR Collection
132-0947EA 466 EUR
132-0947 132-0948 132-0949 132-0944 132-0945 132-0946
VWR® SMART skai, Cadeiras
Cadeiras
Cadeiras ergonómicas SMART skai® VWR® Collection. Assento dinâmico e ativo com extraordinário conforto.
  • Estofos ergonómicos garantem um assento excepcionalmente confortável
  • Revestimento em couro artificial, lavável, fácil de limpar e desinfetar
  • Mecanismo sincronizado com ajuste de peso para assentos dinâmicos ativos
  • Inclinação, profundidade e altura do assento e do encosto ajustáveis individualmente
  • Encosto alto (500 mm) garante um bom apoio
  • Almofada de conforto com 8 cm de espessura
  • Com base em estrela de 5 pontas em alumínio polido
GS safety tested.
Certificações: Em conformidade com o teste de segurança GS.