Print…
Sondas de profundidade multiparâmetros, MPP 930 IDS
Fornecedor: WTW
401205 401206
665-0357EA 4020 EUR
665-0357 665-0358
Sondas de profundidade multiparâmetros, MPP 930 IDS
Eléctrodos Outros eléctrodos
Estas sondas de profundidade digitais com pressão barométrica embutida e compensação da temperatura combinam medições de oxigénio dissolvido, pH ou ORP e condutividade com leituras de profundidade precisas. Podem ser utilizados com um, dois ou três elétrodos IDS. O medidor multiparamétrico Multi 3430 ou Multi 3630 IDS é necessário para as medições.
  • Sem torção, sem aparafusamento: apenas é necessário um clique para criar uma pressão, resistente à tensão, ligação à prova de dados para o IDS do MPP
  • Bobine de cabo especial opcional com contactos deslizantes para enrolar o cabo simultaneamente e fazer leituras; espaço para cabos até 100 m de comprimento
  • Com três entradas de sensor para medir simultaneamente até três parâmetros, incluindo profundidade
Informações de encomenda: Sensors on request, please contact customer service.
Fornecimento: As sondas são fornecidas com sensor de pressão embutido, proteção, peso e capas de proteção para entradas do sensor e saída da sonda. Os sensores devem ser encomendados em separado.
O kit é fornecido com sonda, sensor de pressão embutido, proteção, peso e capas de proteção, mala de transporte e três sensores (SensoLyt®900-P, TetraCon® 925-P e FDO® 925).