Print…
Tongue depressor
Fornecedor: DELTALAB
441142.1 441142.2
231-2645EA 41.2 EUR
231-2645 231-2646
Tongue depressor
Espátula para Língua
PS, cream. Tongue depressor with smooth rounded edges.
  • Odour- and taste-free
  • Maintains a high tensile strength, more flexible than wood depressors
  • Features a ribbed finger rest for easy handling
Can also be used for spreading balms and ointments, for stirring liquids or mixing medicine.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable