Print…
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Fornecedor: IKA
25000627 25000628 25000629 25000630 25000631 25000632 25000633 25000634 25000636 25000637 25000626 25000639 25000641 25000642 25000644 25000645 25000832 25000833 25000834 25000638 20007954 25003280
442-0977EA 87.5 EUR
442-0977 442-0978 442-0973 442-0974 442-0975 442-0969 442-0970 442-0984 442-0962 442-0963 442-0976 442-0983 442-0966 442-0964 442-0967 442-0965 442-0985 442-0982 442-0981 442-0968 IKAA20007954 IKAA25003280
Reaction block systems for RH basic, RH digital, RCT basic, RET basic and RET control-visc magnetic hotplate stirrers
Blocos de aquecimento Blocos
Os blocos de reacção permitem que a síntese seja realizada em frascos de fundo redondo a temperaturas até 180 °C, evitando o uso de banhos de óleo. O sistema garante uma transferência ideal de calor da placa de aquecimento directamente para dentro do meio. É também garantida uma mistura uniforme, uma vez que os blocos de alumínio não exercem qualquer interferência no campo magnético. A gama dos blocos de reacção é de 100 a 1000 ml em tamanho, e estão disponíveis frascos de fundo redondo desde 10 a 3000 ml. Devido à vasta gama de insertos intercambiáveis, este sistema pode ser usado para uma gama de diferentes aplicações com os agitadores RCT, RET e de placas magnéticas de aquecimento com agitação RH.
  • Executa sínteses de forma segura e limpa em frascos de fundo redondo a temperaturas até 180 °C
  • Mistura consistente
  • A condutividade térmica entra directamente nos blocos de reacção e é muito precisa
  • O revestimento PTFE previne queimaduras e ajuda a garantir que é seguro trabalhar com o sistema