Print…
Socas de trabalho, clogs, Arrow, 8400
Fornecedor: Abeba
8400/36 8400/38 8400/41 8400/45 8400/47
ABEB8400/36EA 78.1 EUR
ABEB8400/36 ABEB8400/38 ABEB8400/41 ABEB8400/45 ABEB8400/47
Socas de trabalho, clogs, Arrow, 8400
Sapatos e botas
Tamancos antiestáticos feitos de cabedal de couro liso com patch de calcanhar de couro e alça de calcanhar ajustável e não dobrável.
  • Leather lining
  • Sanitized® treatment reduces odour and bacterial growth
  • Shock-absorbent PU midsole
  • Slip resistant PU sole
  • Adjustable instep area
Ideal for use in kitchens
Cor: branco.
Certificações: EN ISO 20347:2012; OB, A, E, FO, SRA.