N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Fornecedor: Cayman Chemical
14535-50
14535-100
14535-250
CAYM14535-50EA
69.5
EUR
CAYM14535-50
CAYM14535-100
CAYM14535-250
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
N-Acetyl-5-hydroxytryptamine
Fórmula:
C₁₂H₁₄N₂O₂ |
Número MDL :
MFCD00005656 Número CAS: 1210-83-9 EINECS: 214-916-5 |