Print…
Monomethyl succinate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Methoxy-4-oxobutanoic acid, Methyl hydrogen succinate, Succinic acid monomethyl ester
H59722.14 H59722.22
H59722.14EA 79.1 EUR
H59722.14 H59722.22
Monomethyl succinate 95%
Monomethyl succinate
Fórmula: C₅H₈O₄
Ponto de ebulição: 151 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 54…57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002788
Número CAS: 3878-55-5
EINECS: 223-408-2