Print…
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloropyridine-3-carbonitrile, 2,6-Dichloro-3-cyanopyridine
H63480.03 H63480.06
H63480.03EA 97.7 EUR
H63480.03 H63480.06
2,6-Dichloronicotinonitrile ≥97%
2,6-Dichloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 121…125 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03411341
Número CAS: 40381-90-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III