Print…
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Bromo-2-fluorophenyl)acetic acid
H61176.06 H61176.14
H61176.06EA 130 EUR
H61176.06 H61176.14
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid ≥98%
4-Bromo-2-fluorophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₆BrFO₂
Peso Molecular: 233.03 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09032952
Número CAS: 114897-92-6