Print…
Phenyl bromoacetate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Bromoacetic acid Phenyl ester, Phenyl 2-bromoacetate
H60464.06 H60464.18
H60464.06EA 42.8 EUR
H60464.06 H60464.18
Phenyl bromoacetate ≥98%
Phenyl bromoacetate
Fórmula: C₈H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 134 °C
Ponto de Fusão: 31…33 °C
Densidade: 1,508
Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192391
Número CAS: 620-72-4