Print…
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-4-trifluoromethylbenzene
H61978.06 H61978.14
H61978.06EA 60.3 EUR
H61978.06 H61978.14
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride ≥98%
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Fórmula: C₇H₃BrClF₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00673985
Número CAS: 402-04-0