Print…
Phloretin
Fornecedor: Cayman Chemical
14452-250 14452-500 14452-1
CAYM14452-250EA 76.5 EUR
CAYM14452-250 CAYM14452-500 CAYM14452-1
Phloretin
Phloretin
Fórmula: C₁₅H₁₄O₅
Número MDL : MFCD00002288
Número CAS: 60-82-2
EINECS: 200-488-7