Print…
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: DL-2-(4-Chlorophenyl)glycine, H-DL-Phg(4-Cl)-OH, DL-alpha-Amino-4-chlorophenylacetic acid, 4-Chloro-DL-2-phenylglycine, 4-Chloro-DL-phenylglycine, 2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
H59921.14 H59921.22
H59921.14EA 120 EUR
H59921.14 H59921.22
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(±)-2-Amino-2-(4-chlorophenyl)acetic acid
Fórmula: C₈H₈ClNO₂
Peso Molecular: 185.61 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00049328
Número CAS: 6212-33-5