Print…
3-Fluoro-2-nitrophenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61670.03 H61670.06
H61670.03EA 43.9 EUR
H61670.03 H61670.06
3-Fluoro-2-nitrophenol ≥97%
3-Fluoro-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄FNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368753
Número CAS: 385-01-3