Print…
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61934.22 H61934.14
H61934.22EA 331 EUR
H61934.22 H61934.14
2-Amino-6-chloropyrazine 95%
2-Amino-6-chloropyrazine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055024
Número CAS: 33332-28-4