Print…
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato) ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: BCIP, P-toluidine 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
B1239-1G B1239-100MG
TCIAB1239-1GEA 223 EUR
TCIAB1239-1G TCIAB1239-100MG
5-Bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina sal (BCIP (p-toluidina sal), X-fosfato) ≥98.0% (por análise titulométrica) para pesquisa bioquímica
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt (BCIP (p-toluidine salt), X-Phosphate)
Fórmula: C₁₅H₁₅BrClN₂O₄P
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00040636
Número CAS: 6578-06-9
EINECS: 229-506-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bde08b25b154c1f7579fe21a6ecfc921ad058ed9&vid=e02b95c53895c9ce74beac16d1a73cf968d770ce&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test