Print…
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: 5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
14154-50 14154-100 14154-500
CAYM14154-50EA 94.6 EUR
CAYM14154-50 CAYM14154-100 CAYM14154-500
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₅
Peso Molecular: 246.19 g/mol
Número MDL : MFCD00006530
Número CAS: 50-91-9
EINECS: 200-072-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III