Print…
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
J66869.ME J66869.03 J66869.06
J66869.MEEA 145 EUR
J66869.ME J66869.03 J66869.06
n-Dodecyl-β-D-maltoside
n-Dodecyl-β-D-maltoside
Fórmula: C₂₄H₄₆O₁₁
Ponto de Fusão: 224…226 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00043012
Número CAS: 69227-93-6