Print…
Anfotericina B
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19E,21E,23E,25E,27E,29E,31E,33R,35S,36R,37S)-33-(((2R,3S,4S,5S,6R)-4-Amino-3,5-dihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-trimethyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaene-36-carboxylic acid
11636-500 11636-1 11636-5
CAYM11636-500EA 72.3 EUR
CAYM11636-500 CAYM11636-1 CAYM11636-5
Anfotericina B
Amphotericin B
Fórmula: C₄₇H₇₃NO₁₇
Peso Molecular: 924.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00877763
Número CAS: 1397-89-3
EINECS: 215-742-2