Print…
Puromicina dicloridrato
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Amino-N-((2S,3S,4R,5R)-5-(6-(Dimethylamino)-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yl)-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
13884-25 13884-50 13884-100 13884-500
CAYM13884-25EA 65.4 EUR
CAYM13884-25 CAYM13884-50 CAYM13884-100 CAYM13884-500
Puromicina dicloridrato
Puromycin dihydrochloride
Fórmula: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Peso Molecular: 544.44 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00012691
Número CAS: 58-58-2
EINECS: 200-387-8