Print…
Acridine orange
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: Brilliant Acridine Orange E, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine, Acridine Orange base, Solvent Orange 15, 3,6-Bis(dimethylamino)acridine N,N,N',N'-Tetramethyl-3,6-acridinediamine, Acridine orange free base, Acridine Orange Stain
14338-5 14338-10 14338-25
CAYM14338-5EA 116 EUR
CAYM14338-5 CAYM14338-10 CAYM14338-25
Acridine orange
Acridine orange
Fórmula: C₁₇H₁₉N₃
Peso Molecular: 265.35 g/mol
Número MDL : MFCD00005029
Número CAS: 494-38-2