Print…
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61393.06 H61393.14
H61393.06EA 71.6 EUR
H61393.06 H61393.14
9-Bromo-1-nonanol ≥98%
9-Bromo-1-nonanol
Fórmula: C₉H₁₉BrO
Ponto de ebulição: 125…126 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Ponto de Inflamação: 109 °C (228 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063348
Número CAS: 55362-80-6