Print…
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto)
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: 4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
14321-50 14321-100 14321-250
CAYM14321-50EA 89 EUR
CAYM14321-50 CAYM14321-100 CAYM14321-250
Hidrocloreto de AEBSF (4-(2-Aminoetil)benzenosulfonilfluoreto hidrocloreto)
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Fórmula: C₈H₁₁ClFNO₂S
Peso Molecular: 239.69 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00132962
Número CAS: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8 II