Print…
Higromicina B
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
Sinônimos: (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
14291-500 14291-1
CAYM14291-500EA 138 EUR
CAYM14291-500 CAYM14291-1
Higromicina B
Hygromycin B
Fórmula: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Peso Molecular: 527.5 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06795479
Número CAS: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
UN: 3462
ADR: 6.1 I