Print…
Ampicilina sal de sódio
Fornecedor: Cayman Chemical
Perigo
14417-100 14417-500 14417-25 14417-50
CAYM14417-100EA 277 EUR
CAYM14417-100 CAYM14417-500 CAYM14417-25 CAYM14417-50
Ampicilina sal de sódio
Ampicillin sodium salt
Fórmula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064313
Número CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1