Print…
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H61559.14 H61559.22
H61559.14EA 149 EUR
H61559.14 H61559.22
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate 98%
Ethyl-2-aminothiophene-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01566303
Número CAS: 31891-06-2