Print…
6-Hydroxy-1-tetralone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1335-5G H1335-25G
TCIAH1335-5GEA 60 EUR
TCIAH1335-5G TCIAH1335-25G
6-Hydroxy-1-tetralone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Hydroxy-1-tetralone
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂
Número MDL : MFCD00156670
Número CAS: 3470-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&vid=3c0956e4854c8e0367f50c4d79a4053b0099d2ca&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C