Print…
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (por RMN)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1099-25ML T1099-500ML
TCIAT1099-25MLEA 17 EUR
TCIAT1099-25ML TCIAT1099-500ML
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (por RMN)
2,2,6-Trimethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
Fórmula: C₇H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 77°C
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00040468
Número CAS: 5394-63-8
EINECS: 226-403-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&vid=bf5e90595169b6d16a88bd5a54be27eda89835c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (NMR) min. 95.0 %