Methylstyrene (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Estabilização:
Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
V0028-25ML
V0028-500ML
TCIAV0028-25MLEA
16
EUR
TCIAV0028-25ML
TCIAV0028-500ML
Methylstyrene (mixture of isomers) ≥98.0% (por GC) estabilizada
Methylstyrene (mixture of isomers)
Fórmula:
C₉H₁₀ Ponto de ebulição: 173°C Ponto de Fusão: -77°C Ponto de Inflamação: 53°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00168066 Número CAS: 25013-15-4 EINECS: 246-562-2 UN: 2618 ADR: 3,III |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |