Melatonin
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos:
Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
14427-5
14427-10
CAYM14427-5EA
59.8
EUR
CAYM14427-5
CAYM14427-10
Melatonin
Melatonin
Fórmula:
C₁₃H₁₆N₂O₂ Peso Molecular: 232.28 g/mol |
Número MDL :
MFCD00005655 Número CAS: 73-31-4 EINECS: 200-797-7 |